Learn More
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)chlorhydrate dʼacide benzoïque, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10679515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679515 5 g 5g
10071974 250 mg 250mg
10255664 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10679515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55751DE
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 887922-93-2
Formule moléculaire C12H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 241.715
Clé InChI BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoicacidhydrochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 18525874
Nom IUPAC Acide 3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzoïque ; hydrochlorure
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 241.72
Pourcentage de pureté 90%