Learn More
(3-pyrrolidine-1-ylphényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 177.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |