Learn More
(3-pyrrolidine-1-ylphényl)méthylamine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10167812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10167812 1 g Flacon en verre ambré 1g
10016262 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10167812 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38513DA
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175696-70-5
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD07772827
Clé InChI BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
CID PubChem 7162061
Nom IUPAC 1-[3-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]methanamine
SMILES NCC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 90%