Learn More
3-pyrroline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399115 1 g 1g
11319125 250 mg 250mg
11309125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16349.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrroline is suitable for use in a study to investigate the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It may be used in the synthesis of renin inhibitors2 and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-pyrroline convient à une utilisation visant l’étude des énergies de liaison au niveau du noyau de molécules organiques non saturées simples liées à la surface de Si(001) par spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS). Il peut être utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de rénine2 et de vasodilatateurs.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri de puissants agents oxydants, de l’air, de l’eau, de l’humidité, des acides, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-96-6
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.107
Numéro MDL MFCD00005213
Clé InChI JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66059
ChEBI CHEBI:20198
Nom IUPAC 2,5-dihydro-1H-pyrrole
SMILES C1C=CCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrroline
Densité 0.902
Point d’ébullition 90°C to 91°C
Point d’éclair −18°C (0°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 103173
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonyme 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Informations sur la solubilité Fully misicble in water.
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 96%