Learn More
3-Pyrroline, tech. 85 % (le restant étant de la pyrrolidine), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322019 25 g 25g
11302019 1 g 1g
11312019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26072.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrroline is suitable to the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It is used in the synthesis of renin inhibitors and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-pyrroline convient aux énergies de liaison au niveau du noyau des molécules organiques non saturées simples liées à la surface de Si(001) par spectroscopie photoélectronique aux rayons X (XPS). Elle est utilisée dans la synthèse d’inhibiteurs de rénine et de vasodilatateurs.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à -20°C. Stocker à l’écart des agents oxydants, de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-96-6
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.107
Numéro MDL MFCD00005213
Clé InChI JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66059
ChEBI CHEBI:20198
Nom IUPAC 2,5-dihydro-1H-pyrrole
SMILES C1C=CCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pyrroline
Densité 0.902
Point d’ébullition 90°C to 91°C
Point d’éclair −18°C (0°F)
Odeur Unpleasant
Notes de pourcentage du dosage (le reste est de la pyrrolidine)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 103173
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonyme 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Miscible with water.
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique