Learn More
Acide 3-quinoléineboronique, TRC
Code produit 30421774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ70045025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Formule moléculaire C9 H8 B N O2
Quantité 25 g
Synonyme B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
SMILES OB(O)c1cnc2ccccc2c1
Nom IUPAC Acide quinolin-3-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 172.976
Poids de la formule 173.065