Learn More
Acide 3-quinoléineboronique, TRC
Product Code. 30419242
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30419242 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30419242 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCQ70045010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Formule moléculaire C9 H8 B N O2
Quantité 10 g
Synonyme B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
SMILES OB(O)c1cnc2ccccc2c1
Nom IUPAC Acide quinolin-3-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 172.976
Poids de la formule 173.065