Learn More
3-quinolinecarboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10361004 1 g Flacon en verre 1g
10299363 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10361004 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175690010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13669-42-6 | C10H7NO | 157.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13669-42-6
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00006768
Clé InChI RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarbaldehyde, 3-formylquinoline, quinoline-3-aldehyde, quinoline-3 carbaldehyde, rarechem ak ml 0129, 3-quinoline carboxaldehyde, quinoline 3-carboxaldehyde, 3-quinoline-carboxaldehyde
CID PubChem 83641
Nom IUPAC quinoléine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinolinecarboxaldehyde
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 66°C to 69°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Quinolinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.