Learn More
Acide 3-quinoléinecarboxylique, TRC
Code produit 30410084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410084 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410084 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7005001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 6480-68-8
Formule moléculaire C10 H7 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 3-Carboxyquinoline, NSC 403263
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
Nom IUPAC Acide quinoléine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Poids de la formule 173.0477