Learn More
Chlorhydrate de 3-quinuclidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306830 25 g Flacon en plastique 25g
10285420 100 g Flacon en plastique 100g
15234634 500 g Bouteille en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10306830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132260250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-65-3
Formule moléculaire C7H11NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 161.63
Numéro MDL MFCD00137391
Clé InChI RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
CID PubChem 102019
Nom IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-one ; Chlorhydrate
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinuclidinone hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (100°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 161.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.