Learn More
Chlorhydrate de 3-quinuclidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Quinuclidinone hydrochloride |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (100°C, 2 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry) |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Quinuclidinone hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.