Learn More
Chlorhydrate de 3-quinuclidinone, TRC
Code produit 30424811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424811 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424811 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ79579525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinuclidinone Hydrochloride
CAS 1193-65-3
Formule moléculaire C7H12ClNO
Quantité 25 g
Synonyme 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
SMILES Cl.O=C1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 161.63
Poids de la formule 161.0607