Learn More
[3(R)]-2-(acétylamino)-2-désoxy-4,6-O-(phénylméthylène)-α-D-glucopyranose 1-[bis(phénylméthyl)phosphate] 3-[3-(phénylméthoxy)tétradécanoate], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [3(R)]-2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranose 1-[Bis(phenylmethyl) Phosphate] 3-[3-(Phenylmethoxy)tetradecanoate] |
| CAS | 109304-51-0 |
| Formule moléculaire | C50H64NO11P |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3R)-(4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-Acetamido-6-((bis(benzyloxy)phosphoryl)oxy)-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl 3-(Benzyloxy)tetradecanoate, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin alpha-D-Glucopyranose Derivative |
| Formule InChI | InChI=1S/C50H64NO11P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-23-32-43(55-34-39-24-15-11-16-25-39)33-45(53)60-48-46(51-38(2)52)50(59-44-37-56-49(61-47(44)48)42-30-21-14-22-31-42)62-63(54,57-35-40-26-17-12-18-27-40)58-36-41-28-19-13-20-29-41/h11-22,24-31,43-44,46-50H,3-10,23,32-37H2,1-2H3,(H,51,52)/t43-,44-,46-,47-,48-,49?,50-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H](CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)O[C@@H]4COC(O[C@@H]14)c5ccccc5)OCc6ccccc6 |
| Nom IUPAC | [(4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-acetamido-6-bis(fenilmetoxi)fosforiloxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-il] (3R)-3-fenilmetoxitetradecanoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 886.02 |
| Poids de la formule | 885.4217 |