Learn More
Acide 3-Rhodaninacétique, TRC
Code produit 30424439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424439 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424439 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR3186255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Rhodanineacetic Acid
CAS 5718-83-2
Formule moléculaire C5H5NO3S2
Quantité 5 g
Synonyme 4-Oxo-2-Thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, (4-Oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, (4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 3-(Carboxymethyl)rhodanine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine-3-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)rhodanine, NSC 40450, Rhodanine-3-ethanoic Acid, Rhodanine-N-acetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Nom IUPAC Acide 2-(4-oxo-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-3-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Poids de la formule 190.9711