Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts PharMed™ BPT
Code produit 11735718
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,89 mm
1,3 mm
1,52 mm
2,29 mm
2,79 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11735718 2,29 mm 12 pièces
11715778 0,25 mm 12 pièces
11790677 1,52 mm 12 pièces
11785688 0,89 mm 12 pièces
11705778 1,3 mm 12 pièces
11735778 2,79 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11735718 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9571444
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure BPT à 3 arrêts PharMed Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de contrôle et de surveillance des procédés, de fermentation, de séparation et de purification.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spécification
Code couleur Violet/Noir
Diamètre (métrique) interne 2,29 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (métrique) 381 mm
À utiliser avec Pour système de pompage ISMATEC
À utiliser avec (application) Pour la quasi-totalité des applications de pompage
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 12 paquet
Couleur Jaune translucide
Pression maximale 22°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C