Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts, PharMed Ismaprene
Code produit 10012942 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.I. de 1,42 mm
Diam. interne2,54 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
10012942 Diam. interne2,54 mm 6 pièces
15798398 D.I. de 1,42 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10012942 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9571446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    152.00€ / 6 pièces
    Économisez 12.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Idéale pour les applications pharmaceutique, médicales et liées aux denrées alimentaires.
  • Recommandée pour les cultures et les tissus cellulaires.
  • Idéale pour filtrer la production, pour la fermentation et pour les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Imperméable à la lumière classique et aux rayons UV.
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF.
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600, pharmacopée américaine classe VI, listé NSF (norme 51)
Code couleur Violet-orange
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne Diam. interne2,54 mm
Matériau Ismaprène PharMed
Longueur totale (métrique) 400 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) −60°C
Quantité d’emballage 6/boîte
Propriétés de résistance Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Vide pas enregistré :Excellent, milieux visqueux :Bon, Milieu stérile :Excellent
Taille de la tubulure Diam. interne2,54 mm
Méthode de stérilisation Autoclaveable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C (250°F). Gas sterilization with ethylene oxide. Sterilization with radiation up to 2.5 mrad. Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Couleur Beige
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C