Learn More
Acide 3-sulfamoylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15409387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15409387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52628.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Sulfamoylbenzeneboronic acid
CAS 850568-74-0
Point de fusion 260°C to 266°C
Formule moléculaire C6H8BNO4S
Numéro MDL MFCD06659840
Quantité 250 mg
Synonyme 3-boronobenzenesulfonamide, 3-aminosulphonyl benzeneboronic acid, 3-sulfamoylphenyl boronic acid, 3-boronobenzenesulphonamide, boronic acid b-3-aminosulfony pheny, boronic acid, 3-aminosulfonyl phenyl, 3-aminosulfonylphenyl boronic acid, acmc-209q2m
Clé InChI PMNJSWJJYWZLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (3-sulfamoylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 201.00
CID PubChem 44119323
Poids de la formule 201
Pourcentage de pureté 97%