Learn More
Sel monosodique d'acide 3-sulfobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445577 500 g 500g
11425577 25 g -
11435577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23556.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17625-03-5 | C7H5NaO5S | 224.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17625-03-5
Formule moléculaire C7H5NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 224.162
Numéro MDL MFCD00066378
Clé InChI KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23668512
Nom IUPAC Sodium ; 3-Sulfobenzoate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Sulfobenzoic acid monosodium salt
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme sodium 3-sulfobenzoate, 3-sulfobenzoic acid monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, sodium salt 1:1, sodium hydrogen m-sulphonatobenzoate, sodium3-sulfobenzoate, sodium m-sulfobenzoate, acmc-209sh5, 3-sodiosulfo benzoic acid, ksc491e3l
Poids de la formule 224.17
Pourcentage de pureté 97%