Learn More
3-Sulfolène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309459 100 g -
11319459 500 g 500g
11431588 1000 g 1000g
11441588 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11309459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13887.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une source de butadiène cisoïde pour les réactions de Diels-Alder. Ce produit chimique est également une source pratique de dioxyde de soufre. Il s’agit d’un solvant utilisé dans l’industrie pétrochimique pour l’extraction d’aromatiques à partir de flux d’hydrocarbures.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le benzène, l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-79-2
Formule moléculaire C4H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 118.15
Numéro MDL MFCD00005481
Clé InChI MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
CID PubChem 6498
Nom IUPAC 2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Sulfolene
Point de fusion 63°C to 67°C
Densité 1.314
Point d’éclair 112°C (233°F)
Quantité 100 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Poids de la formule 118.15
Pourcentage de pureté 98%