Learn More
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol |
| CAS | 74338-98-0 |
| Formule moléculaire | C7H16O3 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | 1-(tert-Butoxy)glycerol, 1-tert-Butoxypropane-2,3-diol, 3-(tert-Butoxy)propane-1,2-diol, 3-(tert-Butyloxy)-1,2-propanediol, 3-tert-Butoxy-1,2-propanediol, Glycerol 1-Mono-tert-butyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OCC(O)CO |
| Nom IUPAC | 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]propane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Poids de la formule | 148.1099 |