Learn More
Acide 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11396895 5 g Flacon en verre ambré 5g
10732774 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08032DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 232595-59-4
Formule moléculaire C12H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Numéro MDL MFCD02682202
Clé InChI KSTCXQVSGVVIAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-boc-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-5-hydroxybenzoic acid
CID PubChem 18322886
Nom IUPAC 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.25
Pourcentage de pureté 95%