Learn More
3-(tert-butyl)-1-méthyl-1H-pyrazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702113 1 g Flacon en verre ambré -
10468192 10 g Flacon en verre ambré 10g
10377544 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10702113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00494DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 118430-73-2
Formule moléculaire C8H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.23
Numéro MDL MFCD00068002
Clé InChI XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
CID PubChem 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-tert-butyl-2-méthylpyrazol-3-amine
Poids de la formule 153.23
Pourcentage de pureté 97%