Learn More
Acide 3-(tert-Butyl)-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11386945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11386945 25 g Flacon en verre ambré 25g
10375202 1 g Flacon en verre ambré 1g
10734023 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386945 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03149EB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175277-11-9
Formule moléculaire C9H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.223
Clé InChI SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
CID PubChem 720529
Nom IUPAC Acide 5-tert-butyl-2-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 95%