Learn More
Acide 3-(tert-butyl)-1-méthyl-1-H-pyrazole-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15239796 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15239796 50 g 50g
15229796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15239796 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452620500
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 175277-11-9 | C9H14N2O2 | 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175277-11-9
Formule moléculaire C9H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Clé InChI SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
CID PubChem 720529
Nom IUPAC Acide 5-tert-butyl-2-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid
Point de fusion 151.0°C to 154.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 50 g
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.