Learn More
3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30418259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418259 1 g
30410225 5 g
30415740 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1357151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24623-65-2
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.22
Synonyme 3-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-tert-butylbenzaldehyde, 3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3-t-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-tert-Butylsalicylaldehyde
Nom IUPAC 3-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CC(C)(C)c1cccc(C=O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3
Poids de la formule 178.0994