Learn More
Acide 3-(tert-butyldiméthylsiloxy)benzèneboronique, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492020 5 g 5g
11482020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492020 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28378.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 261621-12-9 | C12H21BO3Si | 252.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261621-12-9
Formule moléculaire C12H21BO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 252.19
Numéro MDL MFCD03701505
Clé InChI RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
CID PubChem 3463029
Nom IUPAC Acide [3-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxyphényl]boronique
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
Point de fusion 86°C to 91°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 252.19
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid