Learn More
3-(tert-butyldiméthylsiloxy)thiophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364006 5 g 5g
11354006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17238.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 216393-56-5 | Molecular Formula: C12H20OSSi | Molecular Weight: 240.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216393-56-5
Formule moléculaire C12H20OSSi
Poids moléculaire (g/mol) 240.44
Numéro MDL MFCD01318115
Clé InChI KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
CID PubChem 21976868
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Indice de réfraction 1.521
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC 3-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxybenzènethiol
Poids de la formule 240.44
Pourcentage de pureté 95%
RUO– À des fins de recherche uniquement