Learn More
3-Tert-butylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495737
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495737 100 g 100g
11475737 5 g 5g
11485737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24315.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 585-34-2 | C10H14O | 150.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-34-2
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00002300
Clé InChI CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-tert-butylphenol, phenol, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butylphenol, 3-tert-butyl phenol, phenol, m-tert-butyl, 3-tert-butyl-phenol, 3-tertbutylphenol, 3-tert.butylphenol, m-tert.-butylphenol
CID PubChem 11450
ChEBI CHEBI:34348
Nom IUPAC 3-tert-butylphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-tert-Butylphenol
Point de fusion 44°C to 46°C
Point d’ébullition 125°C to 130°C (20 mmHg)
Point d’éclair 108°C (228°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2430
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%