Learn More
3-tert-butylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-tert.-Butylphenol |
| CAS | 585-34-2 |
| Formule moléculaire | C10 H14 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | m-tert-Butylphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-tert-butylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
| Poids de la formule | 150.1045 |