Learn More
3-[(Tétrahydrofurane-2-ylméthyl)amino]propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile |
| % min. CAS | 97.0 |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Poids de la formule | 154.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |