Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-(tétrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946151 5 g 5g
11926151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445540050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 642066-70-4 | C14H25BO4 | 268.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 642066-70-4
Formule moléculaire C14H25BO4
Poids moléculaire (g/mol) 268.16
Numéro MDL MFCD03788736
Clé InChI MHSOBXCZCRNELG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl oxy oxane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-oxan-2-yloxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 53406456
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[3-(oxane-2-yloxy)prop-1-ényl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CCOC1CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Point d’ébullition 79°C (0.1 Torr)
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 268.16
Pourcentage de pureté 90%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.