Learn More
(3-Thien-2-ylphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Thien-2-ylphenyl)methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | [3-(thiophen-2-yl)phenyl]methanol |
| Poids de la formule | 190.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |