Learn More
(3-Thien-2-ylphényl)méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10749615
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10749615 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10587874 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10749615 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44513CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 859850-86-5
Formule moléculaire C11H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 189.276
Numéro MDL MFCD08435868
Clé InChI PZXHYHVAVDOMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thien-2-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-2-yl-benzylamine, 3-2-thienyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-thienyl
CID PubChem 18525771
Nom IUPAC (3-thiophène-2-ylphényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.28
Pourcentage de pureté 97%