Learn More
(3-Thien-3-ylphényl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10173224
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10173224 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10215324 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10173224 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48413CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 138139-99-8
Formule moléculaire C11H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 189.276
Numéro MDL MFCD08690276
Clé InChI GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thien-3-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-3-yl-benzylamine, 3-3-thienyl phenyl methylamine, 3-thiophen-3-ylphenyl methylamine
CID PubChem 19916941
Nom IUPAC (3-thiophène-3-ylphényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CSC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau (3-Thien-3-ylphenyl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.28
Pourcentage de pureté 90%