Learn More
3-Thiénylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10394322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10394322 1 g Flacon en verre ambré 1g
10334232 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10011744 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10394322 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13113DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 27757-86-4
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD01529872
Clé InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
CID PubChem 2776381
Nom IUPAC thiophène-3-ylméthanamine
SMILES C1=CSC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thienylmethylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 97%