Learn More
3-Thiénylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15239746 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15239746 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15239746 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451450100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Thienylmethylamine
CAS 27757-86-4
Point d’ébullition 102.0°C (15.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule moléculaire C5H7NS
Quantité 10 g
Synonyme 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
Clé InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC=C1CN
Nom IUPAC thiophène-3-ylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
CID PubChem 2776381
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Thienylmethylamine, 97%
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.