Learn More
Ester éthylique d’acide 3-thiophén-2-yl-pipérazine-1-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10507780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10507780 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507780 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00167DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester
CAS 85803-50-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H16N2O2S
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 3-thiophen-2-yl piperazine-1-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-1-carboxylate, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20amyi, ethyl 3-2-thienyl piperazinecarboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-carboxylate, 3-thien-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acidethyl ester, 3-thiophen-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylate
Clé InChI YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)N1CCNC(C1)C2=CC=CS2
Nom IUPAC 3-thiophène-2-ylpipérazine-1-carboxylate d’éthyl
Poids moléculaire (g/mol) 240.321
CID PubChem 2771741
Poids de la formule 240.32
Pourcentage de pureté 95%