Learn More
3-thiophénecarbonitrile, 94 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10711521 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10711521 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10711521 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 263160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Thiophenecarbonitrile
Note relative au nom 94%
CAS 1641-09-4
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 82°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H3NS
Indice de réfraction 1.5595 to 1.5615
Numéro MDL MFCD00151852
Quantité 1 g
Synonyme 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
Clé InChI GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC=C1C#N
Nom IUPAC thiophène-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 109.15
CID PubChem 74231
Poids de la formule 109.15
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Thiophenecarbonitrile
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement