Learn More
3-Thiophenecarbonyl chloride, Maybridge
Code produit 10466842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10466842 Flacon en verre ambré ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10466842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13102DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thiophenecarbonyl chloride
CAS 41507-35-1
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C5H3ClOS
Numéro MDL MFCD00130090
Quantité 1 g
Synonyme 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
Clé InChI QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CSC=C1
Nom IUPAC thiophene-3-carbonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 146.59
CID PubChem 2776377
Poids de la formule 146.6
Pourcentage de pureté 97%