Learn More
3-Thiophènecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30455288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3448455G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Formule moléculaire C5H4OS
Quantité 5 g
Synonyme 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
Formule InChI InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
SMILES O=CC1=CSC=C1
Nom IUPAC thiophène-3-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 112.15
Poids de la formule 112