Learn More
Acide 3-thiophènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Formule moléculaire | C5 H4 O2 S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1 |
| Nom IUPAC | Acide thiophène-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.15 |
| Poids de la formule | 127.9932 |