Learn More
Acide 3-thiophènecarboxylique, TRC
Code produit 30450702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450702 5 g 5g
30450328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30450702 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3448355G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Formule moléculaire C5 H4 O2 S
Quantité 5 g
Synonyme 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
Formule InChI InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1ccsc1
Nom IUPAC Acide thiophène-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Poids de la formule 127.9932