Learn More
3-Thiophénéméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418038
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418038 1 g 1g
15428038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61487.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27757-86-4 | C5H7NS | 113.178 g/mol
3-Thiophenemethylamineis an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-thiopheneméthylamine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27757-86-4
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD01529872
Clé InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
CID PubChem 2776381
Nom IUPAC thiophène-3-ylméthanamine
SMILES C1=CSC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thiophenemethylamine
Densité 1.13
Point d’ébullition 102°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.566
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 97%