Learn More
Acide 3-aminocephalosporanique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10778552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10778552 5 g Flacon en verre 5g
10778362 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778552 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344420050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17933-03-8
Formule moléculaire C7H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
Numéro MDL MFCD00040198
Clé InChI BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
CID PubChem 2733950
Nom IUPAC acide (3-méthylphényl)boronique
SMILES CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Tolylboronic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160.0°C to 162.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: +/- 2.5% in water.
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Tolylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.