Learn More
(3-trans-Chloroallyl)oxyamine (~90%), TRC
Code produit 30357503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30357503 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC325075100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-trans-Chloroallyl)oxyamine
CAS 87851-77-2
Formule moléculaire C3H6ClNO
Quantité 100 g
Synonyme O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine
Formule InChI InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+
SMILES NOC\C=C\Cl
Nom IUPAC O-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 107.54
Poids de la formule 107.0138