Learn More
3-(trifluorométhoxy)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444147 5 g 5g
11434147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19592.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1535-73-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(trifluorométhoxy)aniline peut être utilisé dans la synthèse chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1535-73-5
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.126
Numéro MDL MFCD00041511
Clé InChI SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
CID PubChem 73753
Nom IUPAC 3-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Densité 1.325
Point d’ébullition 72°C to 75°C (8 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.466
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 776921
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 177.13
Pourcentage de pureté 98%