Learn More
3-(Trifluorométhoxy)anisole, 97+ %
Code produit 11470817
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470817 1 g 1g
11480817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23217.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142738-94-1
Formule moléculaire C8H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.137
Numéro MDL MFCD01631504
Clé InChI OKSRAPDSZKICKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethoxy, trifluoro 3-methoxyphenoxy methane, pubchem4158, 3-trifluoromethoxyanisole, acmc-1c79q, ksc494o1j, 1-methoxy-3-trifluoromethoxy-benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyloxy benzene
CID PubChem 2777188
Nom IUPAC 1-Méthoxy-3-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES COC1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)anisole
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.14
Pourcentage de pureté ≥97%