Learn More
3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11429556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429556 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11429556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19296.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 52771-21-8
Densité 1.33
Point d’ébullition 83°C to 86°C (24 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Formule moléculaire C8H5F3O2
Indice de réfraction 1.454
Numéro MDL MFCD00042406
Quantité 10 g
Beilstein 7267831
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
Clé InChI FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
Nom IUPAC 3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
CID PubChem 605139
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 97%