Learn More
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399725 5 g 5g
11389725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19775.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 179113-90-7 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179113-90-7
Formule moléculaire C7H6BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD01320697
Clé InChI UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
CID PubChem 2734385
Nom IUPAC Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼80°C
Quantité 5 g
Beilstein 7531456
Poids de la formule 205.93
Pourcentage de pureté 98%