Learn More
3-(trifluorométhyl)bromure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426047 5 g 5g
11416047 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25061.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 159689-88-0 | C8H6BrF3O | 255.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159689-88-0
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 255.03
Numéro MDL MFCD00061271
Clé InChI QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
CID PubChem 737176
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Densité 1.572
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 8052203
Poids de la formule 255.04
Pourcentage de pureté 98%